Merck
742813
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1-(1-naphthyl)propylamine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
S)-α-(1,1-Dimethylethyl)-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthylmethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.32
Beilstein:
8684336
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -59.0±3°, c = 0.1 in dichloromethane
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](C(C)(C)C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C15H19N/c1-15(2,3)14(16)13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,14H,16H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
FQTPRCXAYUOOGA-CQSZACIVSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)