Kluczowe dokumenty
742805
Methanethiol
≥98.0%
Synonim(y):
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
gęstość pary
1.66 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1536 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
gas
granice wybuchowości
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)