Merck
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH16N2O
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)