Merck
741396
Sigma-Aldrich
Allylamine dihydrogen phosphate
contains up to 6% water, 95%
About This Item
Wzór liniowy:
C3H7N · H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
solid
mp
144-153 °C
ciąg SMILES
NCC=C.OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7N.H3O4P/c1-2-3-4;1-5(2,3)4/h2H,1,3-4H2;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
SHKWWJYVYVJJDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)