Merck
740594
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
Synonim(y):
2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BNO3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
271.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
213-218 °C
ciąg SMILES
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)c(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO3.ClH/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8;/h5-7,15H,14H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
WCUFDNLTCCDFHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)