Merck
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18NO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
Klucz InChI
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)