Merck
739774
Sigma-Aldrich
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
147-152 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1nc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)