Merck
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
103-108 °C
ciąg SMILES
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
Klucz InChI
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)