Merck
738727
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide)
acrylamide 10 mol %, average Mn 20,000, LCST 34-38 °C
Synonim(y):
Acrylamide copolymer, Poly(NIPAM-co-acrylamide)
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11NO)x (C3H5NO)y
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
skład
acrylamide, 10 mol %
temp. przejścia
Tg 144-149 °C
Mw/Mn
2.8
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Mikrocząstki w dostarczaniu leków: Badanie kontrolowania wielkości i dystrybucji mikrocząstek chitozanu, badanie enkapsulacji BSA i sieciującego TPP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.