Merck
737852
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluorosilicate hexahydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NiSiF6 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.86
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.995% trace metals basis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
Klucz InChI
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shrivastava, K.N.
Chemical Physics Letters, 20, 106-106 (1973)
Wang, H.Q.; Kuang, X.-Y.; Li, H.-F.; Mao, A.-J.
J. Alloy Compounds, 468, 1-6 (2009)
Pryce, M.H.L.; Agnetta, G.; Carofano, T.; Palma-Vittorelli, M.B.; Palma, M.U.
Philosophical Magazine, 10, 477-477 (1964)