Kluczowe dokumenty
736864
5-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
5-Methoxynicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
127-131 °C
ciąg SMILES
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)