Merck
736724
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
Synonim(y):
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
110-115 °C
ciąg SMILES
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
Klucz InChI
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)