Merck
736449
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,1′,1′-d4,-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
1,3-Bis(ethyl-d2-amino)propane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
Klucz InChI
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)