Merck
736279
Sigma-Aldrich
Mono-ethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C13CH213CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
tw
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)