Merck
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8FN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
191-196 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
Klucz InChI
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)