Przejdź do
372005
3-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.24
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7706704
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal of
concentration
1.0 M in THF
bp
67 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424684734098360023
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.954 g/mL at 25 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
density
0.953 g/mL at 25 °C
density
0.956 g/mL at 25 °C
bp
67 °C
bp
65 °C
bp
-
bp
-
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
174484-84-5 + 109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)