Merck
733083
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-Bis(4-bromobenzyl)-2-chlorooctahydro-2-(2E)-crotyl-1H-1,3,2-benzodiazasilole
Synonim(y):
(3aS,7aS)-1,3-Bis[(4-bromophenyl)methyl]-2-(2E)-2-buten-1-yl-2-chlorooctahydro-1H-1,3,2-benzodiazasilole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29Br2ClN2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
92-96 °C
ciąg SMILES
C\C=C\C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2+/t23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
ZRWSDIWSVXXBNG-KOAGWOQNSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)