Przejdź do
733059
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
303-308-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
density
1.067 g/mL at 25 °C
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E30603335819E10807
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.067 g/mL at 25 °C
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
functional group
ester, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)