Merck
732958
Sigma-Aldrich
7-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Synonim(y):
7-Fluoro-4-oxo-1(4H)-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
239-245 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Klucz InChI
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of fluorocarboxychromone aminopiperidine-based melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1