Merck
732907
Sigma-Aldrich
3,7-Dibromochromone
Synonim(y):
3,7-Dibromo-4H-benzopyran-4-one, 3,7-Dibromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
140-146 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
Klucz InChI
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)