Merck
732877
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-iodochromone
Synonim(y):
6-Bromo-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Bromo-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4BrIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
143-149 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
Klucz InChI
JAKJUHSVDDDAAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)