Merck
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
Synonim(y):
7-Bromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
154-159 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Klucz InChI
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)