Merck
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485
ciąg SMILES
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
189.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)