Merck
732575
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
Synonim(y):
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12Cl2PtS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.25
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES string
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI key
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
160-162 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)