Merck
732451
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
84-88 °C
ciąg SMILES
O=Cc1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
Klucz InChI
PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)