Merck
731684
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)-3-methoxypyrazine
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32N2OSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccnc1OC
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
MEKPDHIMYRRQFX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Rüdiger et al.
Cell reports, 32(6), 108015-108015 (2020-08-14)
Endothelial tube formation on a reconstituted basement membrane (Matrigel) is a well-established in vitro model for studying the processes of angiogenesis and vasculogenesis. However, to date, the organizing principles that underlie the morphogenesis of this network and that shape the initial
Ying Shen et al.
Cancer cell, 37(6), 800-817 (2020-06-10)
Tumors are influenced by the mechanical properties of their microenvironment. Using patient samples and atomic force microscopy, we found that tissue stiffness is higher in liver metastases than in primary colorectal tumors. Highly activated metastasis-associated fibroblasts increase tissue stiffness, which