Merck
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
Synonim(y):
4-Bromo-3-cyanothiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
58-62 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
Klucz InChI
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)