Merck
731293
Sigma-Aldrich
N-Boc-hexamethyleneimine
97%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)hexahydroazepine, 1-Boc-azepane, 1-Boc-hexahydro-1H-azepine, 1-Boc-homopiperidine, 1-Boc-perhydroazepine, N-Boc-azepane, N-Boc-perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-6-4-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
QZBSPLNCSRGMBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)