Merck
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-chloro-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-chlorophenyl)butyric acid, Boc-4-chloro-D-β-homophenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)