Merck
730769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
97%
Synonim(y):
4-Bromo-3-methyl-5-phenylpyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
87-92 °C
ciąg SMILES
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3