Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H61MoNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
755.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
assay
≥95.0% (C)
form
solid
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
InChI key
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Catalyst for the enantioselective olefin metathesis[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (C) | assay 95% | assay 97% | assay 96% |
| form solid | form powder or chunks | form solid | form solid |
| functional group phenyl | functional group phenyl, thioether | functional group - | functional group - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,6-Diisopropylphenylimido-neophylidene[(S)-(−)-BIPHEN]molybdenum(VI) ringclosing metathesis catalyst, ≥95.0% (C)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/312/745/96ea840b-77a7-427a-9db5-fa08b3ffd45e/640/96ea840b-77a7-427a-9db5-fa08b3ffd45e.png)
![(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/403/288/5e981722-19a3-4ad1-b2af-26137b4f5c18/640/5e981722-19a3-4ad1-b2af-26137b4f5c18.png)