Merck
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane
97%
Synonim(y):
(1R,2R)-Pseudoephedrine phenylchlorosilane, (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClNOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
oil
gęstość
1.151 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
Klucz InChI
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
Informacje prawne
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)