Merck
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-4-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.46
Beilstein:
7231334
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
skład
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
Klucz InChI
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)