Merck
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)propionic acid, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0% (HPLC)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)