Merck
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1718997
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
98%
czystość optyczna
ee: ≥97.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
137-138 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)