Merck
726869
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Beilstein:
5729988
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥98.5% (GC)
99%
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
gęstość
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)