Merck
726559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Beilstein:
4652328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
gęstość
0.743 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)