Merck
725412
Sigma-Aldrich
Bis(2-dichlorophosphinophenyl)ether
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl4OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
62-66 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
Klucz InChI
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)