Merck
725404
Sigma-Aldrich
Bis(2-(bis(diethylamino)phosphino)phenyl) ether
95%
Synonim(y):
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48N4OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
Klucz InChI
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)