Merck
725315
Sigma-Aldrich
(S)-2-(3-Chloro-2,2-dimethyl-propionylamino)-3-methylbutanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20ClNO2
Masa cząsteczkowa:
221.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
73-79 °C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)