Merck
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex
Synonim(y):
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-Ethyl-2-methylpyridine borane, PEMB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
gęstość
0.907 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
Klucz InChI
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)