Przejdź do
724971
Dichloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl213CH13COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.37
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
107-108 °C (lit.)
density
1.552 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
InChI key
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
General description
Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Chlorination reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
  • Cost-effective solution for Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP) applications.
  • Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
  • High purity of Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP) ensures optimal performance.
  • Versatile use in different formulations involving Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP).
Benefits
  • Improves overall product quality and consumer satisfaction.
  • Reduces time to market for products utilizing Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP).
  • Enhances product efficacy and reliability in formulations.
  • Increases market competitiveness of products containing Dichloroacetyl chloride-13C2 99 atom % 13C, 97% (CP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
588008604097719277
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
107-108 °C (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
density
1.552 g/mL at 25 °C
density
1.542 g/mL at 25 °C
density
1.430 g/mL at 25 °C
density
1.485 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1228182-39-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)