Merck
588008
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl213CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
107-108 °C (lit.)
gęstość
1.542 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[13CH](Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1
Klucz InChI
FBCCMZVIWNDFMO-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges