Przejdź do
604097
Chloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl13CH2COCl
Masa cząsteczkowa:
113.94
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
density
1.430 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
279439588008491101
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
105-106 °C (lit.)
bp
-
bp
107-108 °C (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.430 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.542 g/mL at 25 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C
mp
-22 °C (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
−27 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Narządy docelowe
Lungs
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286367-77-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)