Merck
724394
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
for energy applications
Synonim(y):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for energy applications
Próba
99.9% trace metals basis
mp
75-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Capacitor technology, sensors, optical devices, magnetic fluids
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
246.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
119 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oliveira, Flavia C. C.; Rossi, Liane M.; Jardim, Renato F.; Rubim, Joel C.
The Journal of Physical Chemistry C, 113, 8566-8566 (2009)
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of