Merck
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene-3-carboxamide
97%
Synonim(y):
2-Methyl-3-thiophenecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
135-140 °C
ciąg SMILES
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)