Merck
723991
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-5-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BF4KO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
230-235 °C
ciąg SMILES
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
Klucz InChI
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organotrifluoroborate involved in:
  • Metal-free chlorodeboronation
  • Hydrolysis via silica gel and water
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive amination
  • Wittig reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.