Merck
723940
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
95%
Synonim(y):
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)pyrazole, 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
refractive index
n20/D 1.538
density
1.460 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
InChI key
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)