Merck
723592
Sigma-Aldrich
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BF3KNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
265-270 °C
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
Klucz InChI
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.