Merck
723584
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
40-44 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(c2)C3CCCC3
InChI
1S/C14H23BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-9-16-17(10-11)12-7-5-6-8-12/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)